Acide 2-butynoïque
Danger
009075-5G 009075-25G
FLUO009075-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009075-5G FLUO009075-25G
Acide 2-butynoïque
Acide 2-butynoïque
Formule: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78 °C
Densité: 0.9641 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004363
Numéro CAS: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité