Acide 4-pentynoïque 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
213730010 213730050
ACRO213730010EA 51.6 EUR InStock
ACRO213730010 ACRO213730050
Acide 4-pentynoïque 95%
Acide 4-pentynoïque
Formule: C₅H₆O₂
Point d'ébullition: 110 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 54…58 °C
Point d'éclair: 75 °C
Numéro MDL: MFCD00004407
Numéro CAS: 6089-09-4
EINECS: 228-028-0
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige to light brown Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 60 °C
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité