Acide 4-pentynoïque 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L09282.03 L09282.06
L09282.03EA 53.1 EUR InStock
L09282.03 L09282.06
Acide 4-pentynoïque 95%
Acide 4-pentynoïque
Purity: 98% CAS No.: 6089-09-4 Molecular Formula: C5H6O2 Formula Weight: 98.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 75°(167°F) Melting Point: 51-58° Boiling Point: 109-110°/30mm Beilstein Reference: 1742047 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004407
Formule: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Point d'ébullition: 109…110 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 51…58 °C
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Numéro MDL: MFCD00004407
Numéro CAS: 6089-09-4
EINECS: 228-028-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité