2-Heptyne-1-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14959.06EA 69.6 EUR InStock
A14959.06 A14959.14 A14959.03
2-Heptyne-1-ol ≥97%
2-Heptyne-1-ol
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 89…90 °C (16 mmHg)
Densité: 0,882
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039541
Numéro CAS: 1002-36-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité