2-Octyne-1-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L05596.09 L05596.18
L05596.09EA 85.6 EUR InStock
L05596.09 L05596.18
2-Octyne-1-ol ≥98%
2-Octyne-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 20739-58-6 Molecular Formula: CH3(CH2)4C≡CCH2OH Formula Weight: 126.20 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.4560 Boiling Point: 76-78°/2mm Beilstein Reference: 1744120 MDL No.: MFCD00039542
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Point d'ébullition: 76…78 °C (2 mmHg)
Densité: 0.880
Point d'éclair: 91 °C (195 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039542
Numéro CAS: 20739-58-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité