3-Octyne-1-ol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
L05414.14EA 214 EUR InStock
L05414.14 L05414.06
3-Octyne-1-ol 96%
3-Octyne-1-ol
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Point d'ébullition: 86…88 °C (9 mmHg)
Densité: 0,883
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039552
Numéro CAS: 14916-80-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité