3-Pentyne-1-ol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
197330050 197330250 197330010 197331000
ACRO197330050EA 89.7 EUR InStock
ACRO197330050 ACRO197330250 ACRO197330010 ACRO197331000
3-Pentyne-1-ol 99%
3-Pentyne-1-ol
Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 154…157 °C (760 mmHg)
Densité: 0.91 g/cm³
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002956
Numéro CAS: 10229-10-4
EINECS: 233-550-7
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité