But-3-yne-1-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-1-butyne, But-3-yn-1-ol, 3-Butyn-1-ol, 1-Hydroxy-3-butyne
A11477.06 A11477.14 A11477.30
A11477.06EA 45.1 EUR InStock
A11477.06 A11477.14 A11477.30
But-3-yne-1-ol ≥98%
But-3-yne-1-ol
Purity: 98+% CAS No.: 927-74-2 Molecular Formula: C4H6O Formula Weight: 70.09 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.4405 Odour: Characteristic Melting Point: -63° Boiling Point: 129-130° Beilstein Reference: 773710 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002955
Formule: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Point d'ébullition: 129…130 °C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0.927
Point d'éclair: 36 °C (96 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002955
Numéro CAS: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité