4-Pentyne-1-ol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO330430050EA 87.1 EUR InStock
ACRO330430050 ACRO330430250
4-Pentyne-1-ol 95%
4-Pentyne-1-ol
Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 154…155 °C
Densité: 0,91 g/cm³
Point d'éclair: 61 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002974
Numéro CAS: 5390-04-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité