4-Pentyne-1-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10405.06EA 66.9 EUR InStock
A10405.06 A10405.14 A10405.22
4-Pentyne-1-ol ≥98%
4-Pentyne-1-ol
Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 153…155 °C
Densité: 0,907
Point d'éclair: 62 °C (143 °F)
Numéro MDL: MFCD00002974
Numéro CAS: 5390-04-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité