2-Butyne-1,4-diol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Dihydroxy-2-butyne, But-2-yne-1,4-diol
108080010 108082500 108080025
ACRO108080010EA 129 EUR InStock
ACRO108080010 ACRO108082500 ACRO108080025
2-Butyne-1,4-diol 99%
2-Butyne-1,4-diol
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 54…58 °C
Densité: 1.2 g/cm³
Point d'éclair: 152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002915
Numéro CAS: 110-65-6
EINECS: 203-788-6
ONU: 2716
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité