2-Méthylbut-3-yne-2-ol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
156820010 156822500 156820025
ACRO156820010EA 69.5 EUR InStock
ACRO156820010 ACRO156822500 ACRO156820025
2-Méthylbut-3-yne-2-ol 98%
2-Méthylbut-3-yne-2-ol
Formule: C₅H₈O
Point d'ébullition: 104 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 3 °C
Densité: 0.8608 g/cm³
Point d'éclair: 21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004467
Numéro CAS: 115-19-5
EINECS: 204-070-5
ONU: 1987
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06113
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % tetrahydrofuran
Color scale ≤100 APHA
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.05 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Strontium (Sr) ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.035 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité