4-Méthylpent-1-yne-3-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L05318.09EA 124 EUR InStock
L05318.09 L05318.18
4-Méthylpent-1-yne-3-ol ≥97%
4-Méthylpent-1-yne-3-ol
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Point d'ébullition: 133…134 °C
Densité: 0,929
Point d'éclair: 41 °C (105 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039847
Numéro CAS: 565-68-4
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité