4-Méthyl-1-pentyne ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L05537.03 L05537.06
L05537.03EA 55 EUR InStock
L05537.03 L05537.06
4-Méthyl-1-pentyne ≥97%
4-Méthyl-1-pentyne
Purity: 97% CAS No.: 7154-75-8 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2C≡CH Formula Weight: 82.15 Flash Point: -24°(-11°F) Refractive Index: 1.3930 Boiling Point: 61-62° Beilstein Reference: 1731077 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00039857
Formule: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Point d'ébullition: 61…62 °C
Point de fusion: –110.3 °C
Densité: 0.698
Point d'éclair: –24 °C (–11 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039857
Numéro CAS: 7154-75-8
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité