3-Cyclohexylpropyne ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Propynyl)cyclohexane, (2-Propinyl)cyclohexan, Prop-2-yn-1-ylcyclohexane
B20505.03 B20505.06 B20505.14
B20505.03EA 44.1 EUR InStock
B20505.03 B20505.06 B20505.14
3-Cyclohexylpropyne ≥97%
3-Cyclohexylpropyne
Purity: 97% CAS No.: 17715-00-3 Molecular Formula: C9H14 Formula Weight: 122.21 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 157-158° Beilstein Reference: 1849402 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00041562
Formule: C₉H₁₄
MW: 122,21 g/mol
Point d'ébullition: 157…158 °C
Densité: 0.845
Point d'éclair: 35 °C (95 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041562
Numéro CAS: 17715-00-3
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité