3-Cyclohexylpropyne
Synonyms: (2-Propynyl)cyclohexane, (2-Propinyl)cyclohexan, Prop-2-yn-1-ylcyclohexane
009112-5G 009112-25G
FLUO009112-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009112-5G FLUO009112-25G
3-Cyclohexylpropyne
3-Cyclohexylpropyne
Formule: C₉H₁₄
MW: 122,21 g/mol
Point d'ébullition: 48 °C (1013 hPa)
Densité: 0.844 g/cm³ (18 °C)
Numéro MDL: MFCD00041562
Numéro CAS: 17715-00-3
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité