9-Bromoanthracène ≥99.0% (par GC et HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2871.0005 B2871-100G B2871-25G B2871-5G
TCIAB2871.0005EA 0 EUR InStock
TCIAB2871.0005 TCIAB2871-100G TCIAB2871-25G TCIAB2871-5G
9-Bromoanthracène ≥99.0% (par GC et HPLC)
9-Bromoanthracène
Formule: C₁₄H₉Br
Point d'ébullition: 359 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001243
Numéro CAS: 1564-64-3
EINECS: 216-359-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f99756e5a5ca473172198600985a7e05e46b2162&vid=08b7566b9c14dfa4810528ef1ea0dbf08bc6b209&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité