9,10-Dichloroanthracène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12823.06 A12823.14
A12823.06EA 59.6 EUR InStock
A12823.06 A12823.14
9,10-Dichloroanthracène ≥97%
9,10-Dichloroanthracène
Purity: 97%
CAS No.: 605-48-1
Molecular Formula: C14H8Cl2
Formula Weight: 247.12
Melting Point: 210-215°
Beilstein Reference: 1912108
Formule: C₁₄H₈Cl₂
MW: 247,12 g/mol
Point d'ébullition: 366 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210…215 °C
Densité: 1.525 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001246
Numéro CAS: 605-48-1
EINECS: 210-087-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité