N-Bromosuccinimide
Fournisseur: Roth Carl
Attention
3261.1 3261.2
ROTH3261.1EA 31.5 EUR InStock
ROTH3261.1 ROTH3261.2
N-Bromosuccinimide
N-Bromosuccinimide
Formule: C₄H₄BrNO₂
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 174…179 °C
Densité: 2.098 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005510
Numéro CAS: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01423
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité