N-Chlorosuccinimide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10310.30 A10310.0B A10310.18
A10310.30EA 55 EUR InStock
A10310.30 A10310.0B A10310.18
N-Chlorosuccinimide ≥98%
N-Chlorosuccinimide
Purity: 98% CAS No.: 128-09-6 Molecular Formula: C4H4ClNO2 Formula Weight: 133.53 Physical Form: Powder Density: 1.65 Appearance: White Odour: Chlorine-like Melting Point: 146-150° Beilstein Reference: 113915 Merck Reference: 14,2164 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00005511
Regioselective chlorination and oxidizing reagent
Formule: C₄H₄ClNO₂
Point d'ébullition: 216.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146…150 °C
Densité: 1.65
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005511
Numéro CAS: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,2164
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité