2-Pyrrolidone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07041.0005 8.07041.0250 8.07041.1000 8.07041.9025
8.07041.0005EA 25.9 EUR InStock
8.07041.0005 8.07041.0250 8.07041.1000 8.07041.9025
2-Pyrrolidone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Pyrrolidone
Formule: C₄H₇NO
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 24…26 °C
Densité: 1.1115 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005270
Numéro CAS: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 12,08200
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 24 - 26 °C
Molar Mass 85.11 g/mol
Boiling Point 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Flash Point 138 °C
Refractive Index 1.48 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 16.6 %(V)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 390 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité