Succinimide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Pyrrolidine-2,5-dione
A13503.30EA 48.2 EUR InStock
A13503.30 A13503.0I A13503.0B
Succinimide ≥98%
Succinimide
Formule: C₄H₅NO₂
MW: 99,09 g/mol
Point d'ébullition: 287…288 °C
Point de fusion: 121…126 °C
Densité: 1,410
Point d'éclair: 201 °C (393 °F)
Numéro MDL: MFCD00005495
Numéro CAS: 123-56-8
Merck Index: 12,09040
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité