Succinimide
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Pyrrolidine-2,5-dione
MOLE48731952-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE48731952-1KG
Succinimide
Succinimide
Formule: C₄H₅NO₂
MW: 99,09 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…124 °C
Densité: 1,418 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005495
Numéro CAS: 123-56-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité