N-Hydroxysuccinimide 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dioneNHS
ACRO157272500EA 258 EUR InStock
ACRO157272500 ACRO157270010 ACRO157271000 ACRO157270250
N-Hydroxysuccinimide 98+%
N-Hydroxysuccinimide
Formule: C₄H₅NO₃
MW: 115,09 g/mol
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005516
Numéro CAS: 6066-82-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals (May have a tendency to cake)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.0 % (K.F.)
Solubility The product may contain some hydroxysuccinimide:ammonia adduct, which is virtually insoluble in acetone
Titration with NaOH 98.0 to 101.0 % (On dried substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité