N-Hydroxysuccinimide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10312.14 A10312.22 A10312.36
A10312.14EA 39.6 EUR InStock
A10312.14 A10312.22 A10312.36
N-Hydroxysuccinimide ≥98%
N-Hydroxysuccinimide
Purity: 98+% CAS No.: 6066-82-6 Molecular Formula: C4H5NO3 Formula Weight: 115.09 Melting Point: 94-99° Beilstein Reference: 113913
Formule: C₄H₅NO₃
MW: 115,09 g/mol
Point d'ébullition: 363 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005516
Numéro CAS: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité