Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Iodosuccinimide

Attention
Synonyms: 1-Iodopyrrolidine-2,5-dione

003418-25G 003418-100G
FLUO003418-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003418-25G FLUO003418-100G
N-Iodosuccinimide
N-Iodosuccinimide


Formule: C₄H₄INO₂
MW: 224,99 g/mol
Point d'ébullition: 356 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 200…202 °C
Densité: 2.245 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005512
Numéro CAS: 516-12-1
EINECS: 208-221-6
Merck Index: 13,05065
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité