Perhydroazépine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24007.AE B24007.AP
B24007.AEEA 29.2 EUR InStock
B24007.AE B24007.AP
Perhydroazépine ≥98%
Perhydroazépine
Purity: 98+% CAS No.: 111-49-9 Molecular Formula: C6H13N Formula Weight: 99.18 Flash Point: 22°(71°F) Refractive Index: 1.4660 Odour: Ammonia-like Melting Point: -37° Boiling Point: 138-139° Beilstein Reference: 1084 UN No.: 2493 MDL No.: MFCD00006934
Formule: C₆H₁₃N
Point d'ébullition: 138…139 °C
Point de fusion: –37 °C
Densité: 0.880
Point d'éclair: 22 °C (71 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006934
Numéro CAS: 111-49-9
EINECS: 203-875-9
ONU: 2493
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité