Pipéridine 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
147180010 147180025 147185000 147181000 147180100
ACRO147180010EA 151 EUR InStock
ACRO147180010 ACRO147180025 ACRO147185000 ACRO147181000 ACRO147180100
Pipéridine 99%, très pur
Pipéridine
Formule: C₅H₁₁N
Point d'ébullition: 107.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –11 °C
Densité: 0.862 g/cm³
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005979
Numéro CAS: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
ONU: 2401
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07621
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité