Pipéridine ≥99.5%, Qualité Biotechnologie, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
571261-200ML 571261-450ML
571261-200MLEA 140 EUR InStock
571261-200ML 571261-450ML
Pipéridine ≥99.5%, Qualité Biotechnologie, Burdick & Jackson™
Pipéridine
Formule: C₅H₁₁N
Point d'ébullition: 107 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 10.3 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005979
Numéro CAS: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
ONU: 2401
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07621
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.50 %
Refractive index (n 20/D) 1.451 - 1.455
Water (Karl Fischer) Max. 0.3 %
Absorbance at 370 nm Max. 0.050
Absorbance at 290 nm Max. 1.000
Refractive Index n20/D 1.452 (lit.)
Vapor Density 3 (vs air)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité