Pyrrolidine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14852.0F A14852.AE A14852.AP
A14852.0FEA 251 EUR InStock
A14852.0F A14852.AE A14852.AP
Pyrrolidine ≥99%
Pyrrolidine
Purity: 99% CAS No.: 123-75-1 Molecular Formula: C4H9N Formula Weight: 71.12 Flash Point: 2°(35°F) Physical Form: Liquid Density: 0.856 Refractive Index: 1.4431 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to yellow Odour: Like rotten eggs Melting Point: -63° Boiling Point: 86-88° Solubility: Soluble in alcohol, ether, chloroform. Miscible with water Beilstein Reference: 102395 Merck Reference: 14,8015 UN No.: 1922 MDL No.: MFCD00005249
Formule: C₄H₉N
Point d'ébullition: 86…88 °C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0.856
Point d'éclair: 2 °C (35 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005249
Numéro CAS: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
ONU: 1922
ADR: 3,II
Merck Index: 14,8015
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité