Xylène (mélange d'isomères) pour histologie
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Dimethylbenzène
1.08298.4000EA 156 EUR InStock
1.08298.4000
Xylène (mélange d'isomères) pour histologie
Xylène (mélange d'isomères)
Histological grade Xylene was developed to be a robust clearing agent in both histological and cytological applications. It is a critical raw material in all histological staining procedures. It supports the QA process in Pathology. It is a CE-certified, IVD product.
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
Point d'ébullition: 136…145 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077264
Numéro CAS: 1330-20-7
ONU: 1307
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité