Pyrrolidine
Fournisseur: Molekula
MOLEM42580078EA 0 EUR InStock
MOLEM42580078
Pyrrolidine
Pyrrolidine
Formule: C₄H₉N
MW: 71,12 g/mol
Point d'ébullition: 87 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 3 °C
Numéro MDL: MFCD00005249
Numéro CAS: 123-75-1
ONU: 1922
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08199
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité