1-Éthyl-2-pyrrolidone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-Éthyl-2-pyrrolidone
ACRO163935000EA 376 EUR InStock
ACRO163935000 ACRO163931000 ACRO163930250
1-Éthyl-2-pyrrolidone 98%
1-Éthyl-2-pyrrolidone
Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Point d'ébullition: 212,5 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0,998 g/cm³
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003199
Numéro CAS: 2687-91-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité