1-Éthyl-2-pyrrolidone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: N-Éthyl-2-pyrrolidone
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.42196.0025EA 41.7 EUR InStock
8.42196.9999 8.42196.0025
1-Éthyl-2-pyrrolidone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Éthyl-2-pyrrolidone
Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (1013 hPa)
Densité: 0,9979 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003199
Numéro CAS: 2687-91-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 113.16 g/mol
Boiling Point 97 °C (33 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (32 °C)
Flash Point 91 °C
Explosion Limit 1.3 - 7.7 %(V)
Density 1.0 g/cm3 (20 °C)
pH 8.2 (100 g/l, H2O, 23 °C)
Ignition Point 250 °C DIN 51794
Viscosity Kinematic 2.1 mm2/s (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité