N-Méthyl-2-pyrrolidone 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
127630010 127630025 127630250
ACRO127630010EA 51.4 EUR InStock
ACRO127630010 ACRO127630025 ACRO127630250
N-Méthyl-2-pyrrolidone 99%, très pur
N-Méthyl-2-pyrrolidone
Formule: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Point d'ébullition: 202 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.03 g/cm³
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003193
Numéro CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4710 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Specific gravity (20°C) 1.02 to 1.04
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité