N-Méthyl-2-pyrrolidone, extra sec 99.5%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
326931000 326930010 326930025
326931000.EA 81.3 EUR InStock
326931000. 326930010. 326930025.
N-Méthyl-2-pyrrolidone, extra sec 99.5%, AcroSeal®
N-Méthyl-2-pyrrolidone
Formule: C₅H₉NO
Point d'ébullition: 202 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.03 g/cm³
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003193
Numéro CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité