N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99.5%, Biograde pour la synthèse d'ADN et de peptides
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon.
44063.K2 44063.K7 44063.M6
44063.K2EA 120 EUR InStock
44063.K2 44063.K7 44063.M6
N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99.5%, Biograde pour la synthèse d'ADN et de peptides
N-Méthyl-2-pyrrolidone
Purity: 99.5% CAS No.: 872-50-4 Molecular Formula: C5H9NO Formula Weight: 99.13 Flash Point: 86°(187°F) Physical Form: Liquid, packaged under Argon Density: 1.033 Refractive Index: 1.4705 Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Amine-like Melting Point: -24° Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 106420 Merck Reference: 14,6117 MDL No.: MFCD00003193
Suitable for Biotech applications
Formule: C₅H₉NO
Point d'ébullition: 204 °C
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.033
Point d'éclair: 86 °C (187 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003193
Numéro CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 14,6117
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité