N-Méthylpyrrolidone-2
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15143000EA 76.3 EUR InStock
EHERC15143000
N-Méthylpyrrolidone-2
N-Méthyl-2-pyrrolidone
Formule: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Numéro MDL: MFCD00003193
Numéro CAS: 872-50-4
Merck Index: 12,06197
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/54/2298854.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité