N-Méthyl-2-pyrrolidone
Fournisseur: Roth Carl
Danger
4306.1 4306.2 4306.5
ROTH4306.1EA 29 EUR InStock
ROTH4306.1 ROTH4306.2 ROTH4306.5
N-Méthyl-2-pyrrolidone
N-Méthyl-2-pyrrolidone
Formule: C₅H₉NO
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003193
Numéro CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité