4-Hydroxy-1-méthylpipéridine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-Méthylpipéridine-4-ol
MOLEM79427424EA 0 EUR InStock
MOLEM79427424
4-Hydroxy-1-méthylpipéridine
4-Hydroxy-1-méthylpipéridine
Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29…31 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006500
Numéro CAS: 106-52-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité