1-Éthylpipéridine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
118885000 118880025 118880100
ACRO118885000EA 79.2 EUR InStock
ACRO118885000 ACRO118880025 ACRO118880100
1-Éthylpipéridine 99%
1-Éthylpipéridine
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113,2 g/mol
Point d'ébullition: 129…131 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.824 g/cm³
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006507
Numéro CAS: 766-09-6
EINECS: 212-161-6
ONU: 2386
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité