1-Méthylpipéridine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L03398.09 L03398.22 L03398.36
L03398.09EA 28.2 EUR InStock
L03398.09 L03398.22 L03398.36
1-Méthylpipéridine ≥99%
1-Méthylpipéridine
Purity: 99% CAS No.: 626-67-5 Molecular Formula: C6H13N Formula Weight: 99.18 Flash Point: 3°(37°F) Refractive Index: 1.4378 Odour: Amine-like pH: 12 Melting Point: -50° Boiling Point: 105-107° Beilstein Reference: 1073 UN No.: 2399 MDL No.: MFCD00006491
Formule: C₆H₁₃N
Point d'ébullition: 105…107 °C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.816
Point d'éclair: 3 °C (37 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006491
Numéro CAS: 626-67-5
EINECS: 210-959-9
ONU: 2399
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité