1-Méthylpyrrolidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B23799.22 B23799.36
B23799.22EA 35.1 EUR InStock
B23799.22 B23799.36
1-Méthylpyrrolidine ≥98%
1-Méthylpyrrolidine
Purity: 98% CAS No.: 120-94-5 Molecular Formula: C5H11N Formula Weight: 85.15 Flash Point: -18°(0°F) Refractive Index: 1.4247 Odour: Amine-like pH: 11.3 Melting Point: -90° Boiling Point: 80-81° UN No.: 3286 MDL No.: MFCD00003173
Formule: C₅H₁₁N
Point d'ébullition: 80…81 °C
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0.799
Point d'éclair: –18 °C (0 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003173
Numéro CAS: 120-94-5
EINECS: 204-438-5
ONU: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité