2-Méthylpipéridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L02567.AE L02567.AP
L02567.AEEA 45.5 EUR InStock
L02567.AE L02567.AP
2-Méthylpipéridine ≥98%
2-Méthylpipéridine
Purity: 98+% CAS No.: 109-05-7 Molecular Formula: C6H13N Formula Weight: 99.18 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.4470 Odour: Amine-like Melting Point: -4° Boiling Point: 118-119° Beilstein Reference: 79804 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00005982
Formule: C₆H₁₃N
MW: 99,18 g/mol
Point d'ébullition: 118…119 °C
Point de fusion: –4 °C
Densité: 0.842
Point d'éclair: 8 °C (46 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005982
Numéro CAS: 109-05-7
EINECS: 203-642-1
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité