2-Méthylpyrrolidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
365390020 365390100
ACRO365390020EA 118 EUR InStock
ACRO365390020 ACRO365390100
2-Méthylpyrrolidine 98%
2-Méthylpyrrolidine
Formule: C₅H₁₁N
MW: 85,15 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C
Densité: 0.88 g/cm³
Point d'éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014491
Numéro CAS: 765-38-8
EINECS: 212-144-3
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité