4-Méthylpipéridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L02709.AE L02709.AP
L02709.AEEA 33.7 EUR InStock
L02709.AE L02709.AP
4-Méthylpipéridine ≥98%
4-Méthylpipéridine
Purity: 98+% CAS No.: 626-58-4 Molecular Formula: C6H13N Formula Weight: 99.18 Flash Point: 13°(55°F) Refractive Index: 1.4458 Odour: Amine-like pH: 13 Melting Point: 4-5° Boiling Point: 123-124° Beilstein Reference: 1083 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00006005
Formule: C₆H₁₃N
Point d'ébullition: 123…124 °C
Point de fusion: 4…5 °C
Densité: 0.838
Point d'éclair: 13 °C (55 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006005
Numéro CAS: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité