Cycloheximide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11830000EA 118 EUR InStock
EHERC11830000
Cycloheximide
Cycloheximide
Formule: C₁₅H₂₃NO₄
MW: 281,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082346
Numéro CAS: 66-81-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/03/2298903.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité