4-Benzylpipéridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
161931000 161930050
ACRO161931000EA 79.4 EUR InStock
ACRO161931000 ACRO161930050
4-Benzylpipéridine 98%
4-Benzylpipéridine
Formule: C₁₂H₁₇N
Point d'ébullition: 279 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6…7 °C
Densité: 0.99 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006006
Numéro CAS: 31252-42-3
EINECS: 250-535-0
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité