Pempidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2,2,6,6-Pentaméthylpipéridine
ACRO416960050EA 81 EUR InStock
ACRO416960050
Pempidine 95%
Pempidine
Formule: C₁₀H₂₁N
MW: 155,28 g/mol
Point d'ébullition: 187…188 °C
Point de fusion: 11 °C
Densité: 0,858 g/cm³
Point d'éclair: 50 °C
Numéro MDL: MFCD00006493
Numéro CAS: 79-55-0
ONU: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07207
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité