Morpholine 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
415160050 415165000 415160025
ACRO415160050EA 21.8 EUR InStock
ACRO415160050 ACRO415165000 ACRO415160025
Morpholine 99+% ACS
Morpholine
Formule: C₄H₉NO
Point d'ébullition: 128.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.99 g/cm³
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005972
Numéro CAS: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
ONU: 2054
ADR: 8,I
Merck Index: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Boiling point 126.0 to 130.0°C
Color scale ≤15 APHA
Titration with HCl ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité